Fontos dokumentumok
SLW3295/26ASWC
Pyrex® Burettes, class AS works certified with PTFE key
50 mL
Szinonimák:
Pyrex, SciLabware 3295/26ASWC
Összes fotó(1)
About This Item
UNSPSC kód:
41121808
NACRES:
NB.43
Javasolt termékek
Anyagok
PTFE key
Jellemzők
graduations 0.10 mL
gyártó/kereskedő neve
3295/26ASWC
SciLabware
Hosszúság
820 mm
kapacitás
50 mL
Általános leírás
- Complies with ISO 385 and DIN 12700
- With automatic zero facility
- White enamel graduations
- 1.5mm bore PTFE key stopcock
- Burettes and accessories should be ordered separately
- Burettes manufactured from chemically resistant Pyrex borosilicate glass
Simple operation
- To fill burette apply a slight positive pressure to lower side-arm
- To set zero, release pressure to allow excess liquid to siphon back into the bottle
Jogi információk
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)