Fontos dokumentumok
SLW1521/18D
Pyrex® Reagent bottles, narrow neck with stopper
capacity 10000 mL
Szinonimák:
Pyrex, SciLabware 1521/18D
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.17
material
Pyrex bottle
colorless bottle
glass cap
glass stopper
narrow-mouth bottle
Csatlakozó
joint ST/NS neck60/46
Jellemzők
with cap
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
SciLabware 1521/18D
palackátmérő × Ma
227 mm × 414 mm , With stopper
kapacitás
10000 mL
nyak belső átmérő
60 mm
Általános leírás
  • Complies with ISO 4796-2
  • Borosilicate glass with ground neck
  • Supplied with solid glass stopper
Jogi információk
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)