Fontos dokumentumok
SLW1520/08D
Pyrex® Media-Lab Bottles, square, with cap and pouring ring, with printed trace code
capacity 500 mL
Szinonimák:
Pyrex, SciLabware 1520/08D
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.17
material
glass bottle
polypropylene cap
square
Csatlakozó
Joints threaded neck (GL45)
Jellemzők
graduations
with cap
with pouring ring
with printed trace code
kiszerelés
pack of 10 ea
gyártó/kereskedő neve
SciLabware 1520/08D
H
181 mm
testátmérő
78 mm
kapacitás
500 mL
Általános leírás
  • Square shape allows closer stacking in water baths or on shelves
  • Up to 20 percent saving of space compared to round bottles
  • Bottle complete with polypropylene cap and pouring ring
  • For use up to 140 deg. C
  • Printed with Trace Code for downloadable batch certificate
  • Batch certificate available to download from www.scilabware.com
Jogi információk
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)