Fontos dokumentumok
SLW1515/06D
Pyrex® Reagent bottles, round bottom with reusable screw caps
250 mL
Szinonimák:
Pyrex, SciLabware 1515/06D
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.17
material
PTFE seal
Pyrex bottle
black PBT cap
colorless bottle
round bottle
round bottom
white graduation
Csatlakozó
Joints threaded neck (SVL30)
Jellemzők
with cap
kiszerelés
pack of 10 ea
gyártó/kereskedő neve
1515/06D
SciLabware 1515/06D
SciLabware
palackátmérő × Ma
66 mm × 135 mm
kupakméret
30 mm
kapacitás
250 mL
250 mL
Általános leírás
  • Complies with ISO 4796-1
  • Ideal for storage of reagents, analytical standards and culture media etc.
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • Excellent resistance to chemical attack and high temperatures
  • Supplied with PBT screwcaps having a PTFE faced sealing disc
  • Withstands hot air sterilisation up to 180 deg. C
  • Autoclavable
  • White graduations and marking spot
Jogi információk
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)