Fontos dokumentumok
SLW1515/01D
Pyrex® Reagent bottles, round bottom with reusable screw caps
capacity 25 mL
Szinonimák:
Pyrex, SciLabware 1515/01D
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.17
material
PTFE seal
Pyrex bottle
black PBT cap
colorless bottle
round bottle
round bottom
white graduation
Csatlakozó
Joints threaded neck (SVL20)
Jellemzők
with cap
kiszerelés
pack of 10 ea
gyártó/kereskedő neve
SciLabware 1515/01D
palackátmérő × Ma
35 mm × 65 mm
kupakméret
20 mm
kapacitás
25 mL
Általános leírás
  • Complies with ISO 4796-1
  • Ideal for storage of reagents, analytical standards and culture media etc.
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • Excellent resistance to chemical attack and high temperatures
  • Supplied with PBT screwcaps having a PTFE faced sealing disc
  • Withstands hot air sterilisation up to 180 deg. C
  • Autoclavable
  • White graduations and marking spot
Jogi információk
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)