Fontos dokumentumok
SLW1290/04M
Pyrex® Distillation flask
ASTM certified, 125 mL
Szinonimák:
Pyrex, SciLabware 1290/04M
About This Item
UNSPSC kód:
41121804
NACRES:
NB.43
material
Pyrex flask
round bottom
single-neck
kiszerelés
pack of 5 ea
gyártó/kereskedő neve
1290/04M
SciLabware
H
214 mm
labda átmérő
69 mm
kapacitás
125 mL
125 mL
nyak belső átmérő
17 mm
oldalkar H × külső átmérő
100 mm × 7 mm
Általános leírás
  • Complies with ASTM E133 and E1405
  • For the distillation of petroleum products
  • 1290/04M complies with the requirements for ASTM test methods D86, D233, D447, D801, D802 and IP 123
  • 1290/06M complies with the requirements for ASTM test method D447
  • Side arm inclined at 75 deg. to the vertical axis
  • For use with thermometers calibrated for 76mm immersion
  • Length of side-arm is 100mm
Jogi információk
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)