Fontos dokumentumok
SLW1003-4L
Pyrex® Griffin beakers, heavy duty, graduated
4000 mL
Szinonimák:
Pyrex, SciLabware 1003-4L
About This Item
UNSPSC kód:
41121803
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
white graduation
Jellemzők
graduated
heavy duty
gyártó/kereskedő neve
1003-4L
SciLabware
H × diam.
250 mm × 160 mm
kapacitás
4000 mL
Általános leírás
  • Mechanically stronger than standard beakers
  • Designed for longer life and increased user safety
  • Reinforced rims and spout, less prone to breakage during washing etc.
  • Thicker walls and heavier bases
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • White graduations and marking spot
Egyéb megjegyzések
Browse all glass beakers
Jogi információk
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)