Fontos dokumentumok
MT51350104
Mettler-Toledo regeneration solution
About This Item
UNSPSC kód:
51191600
NACRES:
NB.79
form
liquid
gyártó/kereskedő neve
Mettler-Toledo 51350104
térfogat
25 mL
Általános leírás
For regeneration of glass electrodes. Treatment time about 1 minute.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)