MP53501010
MakroPor, silicon membrane
thickness 350 μm, pore diameter 5.5 μm, pore size 12 μm (interpore distance), size 10 mm × 10 mm, pkg of 10 pieces
About This Item
Javasolt termékek
leírás
FZ single crystal Si
Pore geometry: square arrangement
kiszerelés
pkg of 10 pieces
méret
10 mm × 10 mm
vastagság
350 μm
pórusméret
12 μm (interpore distance)
5.5 μm pore diameter
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)