Fontos dokumentumok
HAM238180
Hamilton® Liq-Glass lab pH electrode
glass, 1 m BNC connector
About This Item
UNSPSC kód:
41115604
NACRES:
NB.79
material
ceramic diaphragm
cylindrical HF glass membrane
glass
Jellemzők
autoclavable: no
electrode 3 M KCl electrolyte
1 m BNC connector
parameter
-10-100 °C temp. range
Átmérő
12 mm
merítési mélység
15 mm
pH
0-14
Jogi információk
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
kapcsolódó termék
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)