Fontos dokumentumok
GF99183471
Polymethylpentene
TPX®, rod, diam. 38 mm, L 50 mm, natural
Szinonimák:
ME317938
About This Item
UNSPSC kód:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma
rod
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 991-834-71
Hosszúság
50 mm
Átmérő
38 mm
szín
natural
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)