Merck
GF95374222
Lead
foil, 50x50mm, thickness 0.1mm, as rolled, 99.95%
Szinonimák:
Lead, PB000280
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Pb
CAS-szám:
Molekulatömeg:
207.20
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12141723
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt
≥99.95%
Forma
foil
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 953-742-22
ellenállás
20.65 μΩ-cm
bp
1740 °C (lit.)
mp
327.4 °C (lit.)
SMILES string
[Pb]
InChI
1S/Pb
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Jogi információk
Product of Goodfellow
Piktogramok
Health hazardEnvironment
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Célzott szervek
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
nwg
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Motoaki Kato et al.
Nihon Hoshasen Gijutsu Gakkai zasshi, 61(8), 1158-1169 (2005-09-01)
In projection radiography, stationary grids are indispensable accessories to the improvement of diagnostic imaging. On the other hand, they are becoming one of the issues facing digital image processing. The lead foil that composes the grid can produce moiré on
Lead foil in the intraoral periapical radiograph as an inclusion agent: a simple method in denture identification.
Thorakkal Shamim
Journal of the College of Physicians and Surgeons--Pakistan : JCPSP, 22(2), 130-131 (2012-02-09)
M Bourgeois et al.
Health physics, 62(6), 546-552 (1992-06-01)
A significant amount of radiation escapes the rear of an image receptor in conventional dental radiographic procedures despite the placement of a lead-containing backing at the rear of the film pack. The purpose of this investigation was to place additional
Karina Lopes Devito et al.
Journal of applied oral science : revista FOB, 12(4), 290-293 (2004-12-01)
All materials added to teeth should present an adequate radiopacity to allow the detection of secondary caries. Usually, in extensive cavities, base materials like calcium hydroxide cement are used for the purpose of protecting the pulp. In an attempt to
Antonio Lopez Medina et al.
Physics in medicine and biology, 49(1), 17-32 (2004-02-20)
Two dosimetry protocols based on absorbed dose to water have recently been implemented: TG-51 and TRS-398. These protocols use different beam-quality indices: %dd(10)x and TPR20,10. The effect of electron contamination in measurements of %dd(10)x has been proposed as a disadvantage