Merck
GF91451976
Molybdenum
powder, mean particle size (fsss) <5 micron, weight 200 g, purity 99.9+%
Szinonimák:
MO006021
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Mo
CAS-szám:
Molekulatömeg:
95.94
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12141727
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt
≥99.9%
Forma
powder
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 914-519-76
ellenállás
5.0 μΩ-cm, 20°C
súly
200 g
átlagos részecskeméret
<5 μm (FSSR)
bp
4612 °C (lit.)
mp
2617 °C (lit.)
sűrűség
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Mo]
InChI
1S/Mo
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Piktogramok
FlameHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 1 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)