Fontos dokumentumok
GF90261547
Nickel
mesh, 130x130mm, nominal aperture 0.04mm, thickness 0.004mm, wire diameter 0.011mm, 500 wires/inch, open area 60%, electro-formed mesh, 99.9%
Szinonimák:
Nickel, NI008705
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥99.9%
Forma
mesh
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 902-615-47
ellenállás
6.97 μΩ-cm, 20°C
bp
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
sűrűség
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ni]
InChI
1S/Ni
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)