Merck
GF75918099
Indium
wire reel, 2m, diameter 1.5mm, as drawn, 99.999%
Szinonimák:
Indium, IN005140
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
In
CAS-szám:
Molekulatömeg:
114.82
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12141719
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
gőznyomás
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Teszt
99.999%
Forma
wire
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 759-180-99
ellenállás
8.37 μΩ-cm
H × átmérő
2 m × 1.5 mm
mp
156.6 °C (lit.)
sűrűség
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[In]
InChI
1S/In
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Jogi információk
Product of Goodfellow
Piktogramok
Environment
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
[Scintigraphy with indium 111-labeled blood platelets].
C Kessler et al.
Deutsche medizinische Wochenschrift (1946), 109(48), 1853-1859 (1984-11-30)
The significance of chromosomal aberrations in indium-111-labeled lymphocytes.
M L Thakur et al.
Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine, 25(8), 922-927 (1984-08-01)
Indium-111 imaging in osteomyelitis and neuroarthropathy. Review and case report.
L M Techner et al.
Journal of the American Podiatric Medical Association, 76(1), 23-29 (1986-01-01)
Methodologic and basic aspects of indium-111 platelets.
J H Joist et al.
Seminars in thrombosis and hemostasis, 9(2), 86-99 (1983-04-01)
New generation of palladium-indium-silver dental cast alloys: a review.
M L Malhotra
Trends & techniques in the contemporary dental laboratory, 9(4), 65-68 (1992-05-01)