Fontos dokumentumok
GF75285737
Tinned copper
wire, 0.25 mm diameter, length 500 m, temper annealed
Szinonimák:
CU205140
About This Item
UNSPSC kód:
11101711
NACRES:
NA.23
form
wire
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 752-857-37
Hosszúság
500 m
átmérő
0.25 mm
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)