Merck
GF69436390
Zirconium
lump, 4 mm max. lump size, weight 100 g, purity 99.2%
Szinonimák:
ZR006150
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Zr
CAS-szám:
Molekulatömeg:
91.22
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12141751
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt
99.2%
Forma
lumps
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 694-363-90
ellenállás
40 μΩ-cm, 20°C
súly
100 g
maximum csomóméret
4 mm
bp
4377 °C (lit.)
mp
1852 °C (lit.)
sűrűség
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Zr]
InChI
1S/Zr
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)