Merck
GF53771610
Boron
granule, 15 mm nominal granule size, weight 100 g, purity 99%
Szinonimák:
B 006300
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
B
CAS-szám:
Molekulatömeg:
10.81
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12141907
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt
99%
form
granular
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 537-716-10
ellenállás
1.5E12 μΩ-cm, 20 °C
súly
100 g
névleges szemcseméret
15 mm
sűrűség
2.34 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[B]
InChI
1S/B
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)