Fontos dokumentumok
GF48958015
Carbon - vitreous - 3000c
rod, 5.0 mm diameter, length 50 mm, condition glassy carbon
Szinonimák:
VC007925
About This Item
UNSPSC kód:
12141908
NACRES:
NA.23
Forma
rod
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 489-580-15
Hosszúság
50 mm
átmérő
5.0 mm
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)