Fontos dokumentumok
GF44607191
Quartz - fused
tube, outside diameter 40 mm, length 200 mm, wall thickness 2 mm
Szinonimák:
SI617550
About This Item
UNSPSC kód:
11101503
NACRES:
NA.23
Forma
tubes
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 446-071-91
Hosszúság
200 mm
külső átmérő
40 mm
falvastagság
2 mm
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)