Fontos dokumentumok
GF32887244
Aluminum
wire reel, 10m, diameter 0.05mm, as drawn, 99.99+%
Szinonimák:
Aluminum, AL005137
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
99.99%
Forma
wire
öngyulladási hőmérséklet
1400 °F
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 328-872-44
ellenállás
2.6548 μΩ-cm
H × átmérő
10 m × 0.05 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
sűrűség
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Al]
InChI
1S/Al
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)