Fontos dokumentumok
GF29206852
Polyethylene Naphthalate
(PEN), granule, 5 mm nominal granule size, weight 200 g, condition additive free polymer
Szinonimák:
ES366300
About This Item
UNSPSC kód:
12352100
NACRES:
NA.23
form
granular
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 292-068-52
súly
200 g
névleges szemcseméret
5 mm
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)