Fontos dokumentumok
GF25723313
Niobium carbide
powder, max. particle size 45 micron, weight 100 g, purity 99%
Szinonimák:
NB516010
About This Item
UNSPSC kód:
12352103
NACRES:
NA.23
Teszt
99%
Forma
powder
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 257-233-13
súly
100 g
maximum részecskeméret
45 μm
Related Categories
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)