Merck
GF25366259
Hafnium
wire reel, 1m, diameter 0.25mm, as drawn, 97%
Szinonimák:
Hafnium, HF005110
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Hf
CAS-szám:
Molekulatömeg:
178.49
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12141718
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt
97%
form
wire
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 253-662-59
ellenállás
29.6 μΩ-cm, 0°C
H × átmérő
1 m × 0.25 mm
bp
4602 °C (lit.)
mp
2227 °C (lit.)
sűrűség
13.3 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Hf]
InChI
1S/Hf
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Jogi információk
Product of Goodfellow
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)