Fontos dokumentumok
GF19845120
Palladium
rod, 50mm, diameter 4.0mm, 99.95%
Szinonimák:
Palladium, PD007940
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
99.95%
Forma
rod
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 198-451-20
ellenállás
9.96 μΩ-cm, 20°C
H × átmérő
50 mm × 4.0 mm
bp
2970 °C (lit.)
mp
1554 °C (lit.)
sűrűség
12.02 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Pd]
InChI
1S/Pd
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)