Merck
GF18621266
Silver
wire, 0.15 mm diameter, length 5 m, purity 99.99%
Szinonimák:
AG005124
About This Item
Lineáris képlet:
Ag
CAS-szám:
Molekulatömeg:
107.87
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12141740
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt
99.99%
Forma
wire
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 186-212-66
ellenállás
1.59 μΩ-cm, 20°C
Hosszúság
5 m
átmérő
0.15 mm
bp
2212 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
sűrűség
10.49 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Ag]
InChI
1S/Ag
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)