Merck
GF16866670
Cobalt
powder, max. particle size 150 micron, weight 200 g, min. particle size 50 micron
Szinonimák:
CO006012
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Co
CAS-szám:
Molekulatömeg:
58.93
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12141710
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Forma
powder
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 168-666-70
ellenállás
6.24 μΩ-cm, 20°C
súly
200 g
maximum részecskeméret
150 μm
bp
2900 °C (lit.)
sűrűség
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Co]
InChI
1S/Co
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Piktogramok
FlameHealth hazard
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 4 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)