Fontos dokumentumok
GF14487329
Platinum/Iridium
rod, Pt 80%/Ir 20%, 1.3 mm diameter, length 200 mm, temper as drawn
Szinonimák:
PT047913
About This Item
UNSPSC kód:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma
rod
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 144-873-29
Hosszúság
200 mm
átmérő
1.3 mm
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)