Fontos dokumentumok
GF10563814
Carbon - vitreous - 3000c
foam, thickness 10.0 mm, size 60 × 60 mm, bulk density 0.05 g/cm3
Szinonimák:
VC003829
About This Item
UNSPSC kód:
12141908
NACRES:
NA.23
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 105-638-14
méret
60 × 60 mm
vastagság
10.0 mm
térfogatsúly
0.05 g/cm3
Related Categories
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)