Fontos dokumentumok
GF10534575
Polyamide - Nylon 6, 6
(PA 6,6), mesh, nominal aperture 50ám, size 250 × 250 mm, monofil diameter 39ám
Szinonimák:
AM328710
About This Item
UNSPSC kód:
12352100
NACRES:
NA.23
form
mesh
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 105-345-75
méret
250 × 250 mm
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)