Fontos dokumentumok
GF03789355
Hastelloy® C276 - heat resisting alloy, Ni57Mo17Cr16FeWMn
foil, 50mm disks, 0.15mm thickness, annealed
Szinonimák:
NI140300
About This Item
UNSPSC kód:
11101712
NACRES:
NA.23
Forma
annealed
foil (disks)
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 037-893-55
méret × vastagság
50 mm × 0.15 mm
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Jogi információk
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)