Fontos dokumentumok
GF01904015
Carbon
rod, 300mm, diameter 5.0mm, graphite, 100%
Szinonimák:
Activated charcoal, C 007920, Charcoal activated
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Teszt
100%
Forma
rod
öngyulladási hőmérséklet
842 °F
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 019-040-15
ellenállás
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
H × átmérő
300 mm × 5.0 mm
mp
3550 °C (lit.)
SMILES string
[C]
InChI
1S/C
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)