Merck
DWKCPB1000P
Azlon Hexagonal Base Polypropylene Cylinders with Printed Graduations
class B, capacity 1000 mL , with +/10mL tolerance
Szinonimák:
CPB1000P
About This Item
UNSPSC kód:
41121805
NACRES:
NA.54
Jellemzők
class B
graduated
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Azlon CPB1000P
kapacitás
1000 mL , with +/10mL tolerance
Alkalmazás
Suitable for the measurement and dispensing of liquids in the laboratory
Tulajdonságok és előnyök
Conform to ISO 6706 with anti-suction designto prevent base sticking to wet surface
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)