Fontos dokumentumok
DWK73665-20
KIMBLE® KIM-KAP® push cap
blue polypropylene cap, cap diam. (20 mm)
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.17
material
blue polypropylene cap
sterilitás
non-sterile
kiszerelés
case of 500 ea
gyártó/kereskedő neve
Kimble® 73665-20
kupakátmérő
(20 mm)
Általános leírás
  • KIM-KAP polypropylene closures for culture tubes
  • Autoclavable
  • Color coded
Tulajdonságok és előnyök
• Autoclavable• Color coded
Jogi információk
KIM-KAP is a registered trademark of DWK LIFE SCIENCES LLC
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)