DWK73660-16
KIMBLE® KIM-KAP® push cap
assorted colors polypropylene cap, cap diam. (16 mm)
Összes fotó(1)
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.17
Javasolt termékek
Anyagok
assorted colors polypropylene cap
sterilitás
non-sterile
kiszerelés
case of 1000 ea
gyártó/kereskedő neve
Kimble® 73660-16
kupakátmérő
(16 mm)
Általános leírás
- KIM-KAP polypropylene closures for culture tubes
- Autoclavable
- Color coded
Jogi információk
KIM-KAP is a registered trademark of DWK LIFE SCIENCES LLC
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)