Fontos dokumentumok
DWK241222409
Duran® Dropping Funnel
cylindrical funnel(s), graduated, with NS-stopcock and key retaining device, capacity 100 mL
Szinonimák:
241222409
About This Item
UNSPSC kód:
41121809
NACRES:
NB.43
material
cylindrical funnel(s)
Jellemzők
graduated
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
DURAN® 241222409
kapacitás
100 mL
Alkalmazás
uniform and metered liquid supply to a reaction mixture. The rate of supply can be adjusted.
Tulajdonságok és előnyök
With standard ground stopcock and retaining device.
Jogi információk
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)