Fontos dokumentumok
BR759240
BRAND® cap for UV-cuvette micro
blue
Szinonimák:
Accessories, Caps, Cuvettes, UV-Cuvettes
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
SB.32
material
PE
blue
polyethylene
kiszerelés
pack of 100 ea
gyártó/kereskedő neve
BRAND 759240
Általános leírás
Round covers allow a tight closure and make it possible to store samples down to -20 °C.
Jogi információk
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)