Fontos dokumentumok
BR707533
BRAND® dispenser cylinder with valve block for Titrette®
for 10 mL
Szinonimák:
Accessories, Bottle-top Burette, Burettes, Titrette®
About This Item
UNSPSC kód:
41121500
NACRES:
NB.01
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
BRAND 707533
Általános leírás
Structural change from serial-number 01K (January 2012).The assembly of the titrating tube to the valve block has been changed. When ordering spare parts, the serial number must be accounted for.
Jogi információk
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Titrette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)