BR4600320
BRAND® Dispensette® S Digital bottle-top dispenser
volume range 0.2 - 2 mL, without recirculation valve
About This Item
Javasolt termékek
Jellemzők
incremental 0.01 mL
DE-M marking
without recirculation valve
gyártó/kereskedő neve
BRAND 4600320
térfogat tartomány
0.2 - 2 mL
szerelvény
(GL 28/S28)
GL 32
GL 38
S 40
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
- Extremely easy filling and dispensing
- Simple priming by optimized flow channels
- Rapid and safe volume adjustment with internal scalloped track
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
This article provides testing instructions for BRAND Dispensette® S bottle-top liquid dispenser according to the standard ISO DIS 8655.
Related Content
Chemical compatibility chart for all Dispensette® S and Dispensette® S Organic models.