BR4600101
BRAND® Dispensette® S Analog-adjustable bottle-top dispenser
volume range 0.1-1 mL, with recirculation valve
About This Item
Javasolt termékek
Jellemzők
incremental 0.02 mL
DE-M marking
with recirculation valve
gyártó/kereskedő neve
BRAND 4600101
térfogat tartomány
0.1-1 mL
szerelvény
(GL 24-25)
(GL 28/S 28)
GL 32
GL 38
S 40
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
- Extremely easy filling and dispensing
- Simple priming by optimized flow channels
- Rapid and safe volume adjustment with internal scalloped track
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
This article provides testing instructions for BRAND Dispensette® S bottle-top liquid dispenser according to the standard ISO DIS 8655.
Related Content
Chemical compatibility chart for all Dispensette® S and Dispensette® S Organic models.