Fontos dokumentumok
BR144625
BRAND® BISTABIL® ground glass stopper, conical joint
borosilicate glass 3.3, joint: ST/NS 19/26, (hollow, hexagonal grip)
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass 3.3
Csatlakozó
joint: ST/NS19/26
gyártó/kereskedő neve
BRAND 144625
Általános leírás
Conical ground joint stopper made from Duran®. Hollow with drip tip and hexagonal grip. Meets DIN 12 252.
Jogi információk
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Bistabil is a registered trademark of Lenz GmbH
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)