Fontos dokumentumok
BR144605
BRAND® BISTABIL® ground glass stopper, conical joint
joint: ST/NS 7/16
Szinonimák:
BRAND® BISTABIL® ground glass stopper conical joint stopper, Conical joint stoppers, Stoppers
About This Item
UNSPSC kód:
41122500
NACRES:
NB.51
Csatlakozó
joint: ST/NS7/16
leírás
hexagonal grip
hollow
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
BRAND 144605
Általános leírás
Conical ground joint stopper made from Duran®. Hollow with drip tip and hexagonal grip. Meets DIN 12 252.
Jogi információk
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Bistabil is a registered trademark of Lenz GmbH
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)