Fontos dokumentumok
BR144382
BRAND® stopper
red rubber, H 20 mm, top diam. 12 mm
Szinonimák:
Stoppers
About This Item
UNSPSC kód:
41122500
NACRES:
NB.35
material
red rubber
kiszerelés
pack of 25 ea
gyártó/kereskedő neve
BRAND 144382
H
20 mm
alj átmérő
8 mm
felső átmérő
12 mm
Általános leírás
The BRAND® stopper is made from natural rubber (NR) and is available in a vibrant red color. This stopper provides an effective sealing solution for various laboratory applications.
Jogi információk
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)