Fontos dokumentumok
BR144340
BRAND® stopper
silicone, H 30 mm, top diam. 27 mm
Szinonimák:
Stoppers
About This Item
UNSPSC kód:
41122500
NACRES:
NB.35
material
silicone
kiszerelés
pack of 10 ea
gyártó/kereskedő neve
BRAND 144340
H
30 mm
alj átmérő
21 mm
felső átmérő
27 mm
Általános leírás
The BRAND® stopper is made from natural-colored silicone (SI), providing a reliable sealing solution for various laboratory applications.
Jogi információk
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)