Fontos dokumentumok
BR140007
BRAND® separating funnel with screw cap
size 1000 mL, polypropylene
Szinonimák:
Funnels, Separating funnels
About This Item
UNSPSC kód:
41121809
NACRES:
NB.43
material
conical PTFE stopcock
polypropylene
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
BRAND 140007
méret
1000 mL
Általános leírás
Polypropylene, high clarity for observation of contents. With polypropylene screw cap and special conical PTFE stopcock with retention device. Autoclavable (121 °C).
Jogi információk
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)