Fontos dokumentumok
BR130974
BRAND® storage bottle
volume 10 L, wide neck
Szinonimák:
Bottles, Storage Bottles
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.17
material
high-density polyethylene
round bottle
white bottle
wide-mouth bottle
Csatlakozó
joint threaded neck
Jellemzők
with cap
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
BRAND 130974
kapacitás
10 L
átmérő × Ma
210 mm × 395 mm
térfogat
10 L
10000 mL
Általános leírás
With screw cap and carrying handle.
Jogi információk
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)