Fontos dokumentumok
BR130870
BRAND® storage bottle
size 5 L, narrow neck
Szinonimák:
Bottles, Storage Bottles
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.17
material
high-density polyethylene
narrow-mouth bottle
round bottle
white bottle
Csatlakozó
joint threaded neck
Jellemzők
with cap
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
BRAND 130870
átmérő × Ma
165 mm × 335 mm
méret
5 L
Általános leírás
With screw cap and carrying handle.
Jogi információk
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)