Fontos dokumentumok
BR129748
BRAND® PE-LD Media Bottle with screw cap
capacity 250 mL
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.13
kapacitás:
250 mL
material:
low-density polyethylene bottle
round bottle
Jellemzők:
graduations: no
with cap
kiszerelés:
pack of 1 ea
material
low-density polyethylene bottle
round bottle
Csatlakozó
Joints threaded neck (GL40)
Jellemzők
graduations: no
with cap
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
BRAND 129748
kapacitás
250 mL
Jogi információk
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)