BR114842
BRAND® cryogenic tube with screw cap
capacity 2 mL, Internal thread, round bottom
Szinonimák:
Cryogenic Tubes, Sample Storage, Tubes
About This Item
Javasolt termékek
material
colorless tube
polypropylene tube
round bottom
sterilitás
sterile
Jellemzők
RNase and DNase free
Internal thread
kiszerelés
pack of 1000 ea
gyártó/kereskedő neve
BRAND 114842
parameter
-196 °C min. temp.
technika/technikák
cryopreservation: suitable
kapacitás
2 mL
cső átmérő
12.5 mm
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
- BRAND® cryogenic tubes are ideal for storing biological materials in the vapor phase of liquid nitrogen.
- Large frosted marking area and colored cap inserts simplify sample identification.
- Includes leak-proof screw cap for sample protection.
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)