BMSV10021SL
Aspire™ Laboratory Aspirator Accessories
Optional single channel adapter, extra long (80 mm) stainless steel
Összes fotó(1)
About This Item
UNSPSC kód:
41100000
NACRES:
NB.79
Javasolt termékek
gyártó/kereskedő neve
Benchmark Scientific V1002-1SL
Általános leírás
Accessories designed for use with Aspire laboratory aspirator.
The aspirator single channel 80mm long adapter is manufactured from stainless steel and enables aspiration from deep containers.
Jogi információk
6538 is a trademark of American Type Culture Collection
Aspire is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)